Boc-4-(trifluoromethyl)-D-phenylalanine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC1204-1G PC1204-5G
APOSPC1204-1GEA 106 EUR
APOSPC1204-1G APOSPC1204-5G
Boc-4-(trifluoromethyl)-D-phenylalanine
Boc-4-(trifluoromethyl)-D-phenylalanine
Formula: C₁₅H₁₈F₃NO₄
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00797557
Núm. CAS: 82317-83-7