(Benzotriazol-1-yloxy)tri(1-pyrrolidinyl)phosphonium hexafluorophosphate (PyBOP)
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC1208-100G
PC1208-25G
PC1208-500G
APOSPC1208-100GEA
36.4
EUR
APOSPC1208-100G
APOSPC1208-25G
APOSPC1208-500G
(Benzotriazol-1-yloxy)tri(1-pyrrolidinyl)phosphonium hexafluorophosphate (PyBOP)
(Benzotriazol-1-yloxy)tri(1-pyrrolidinyl)phosphonium hexafluorophosphate (PyBOP)
Peptide coupling reagent.
Formula:
C₁₈H₂₈F₆N₆OP₂ Pto. de inflamación: >110 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00077411 Núm. CAS: 128625-52-5 |