4-Bromo-2,6-difluorofenol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1-Bromo-3,5-difluoro-4-hydroxybenzene
PC1209-1G PC1209-5G PC1209-10G
APOSPC1209-1GEA 21.9 EUR
APOSPC1209-1G APOSPC1209-5G APOSPC1209-10G
4-Bromo-2,6-difluorofenol 98%
4-Bromo-2,6-difluorofenol
Formula: C₆H₃BrF₂O
MW: 208,99 g/mol
Pto. de fusión: 50 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00236213
Núm. CAS: 104197-13-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III