4,4,4-Trifluoro-1-fenil-1,3-butanodiona 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4,4,4-Trifluoro-1-fenilbutano-1,3-diona
PC1210-1KG PC1210-500G PC1210-100G
APOSPC1210-1KGEA 836 EUR
APOSPC1210-1KG APOSPC1210-500G APOSPC1210-100G
4,4,4-Trifluoro-1-fenil-1,3-butanodiona 97%
4,4,4-Trifluoro-1-fenil-1,3-butanodiona
Formula: C₁₀H₇F₃O₂
MW: 216,16 g/mol
Pto. Ebullición: 224 °C
Pto. de fusión: 37…40 °C
Densidad: 1,113 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 98 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000425
Núm. CAS: 326-06-7
EINECS: 206-307-8