Benzyl-2-chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC1211-1G PC1211-25G PC1211-5G
APOSPC1211-1GEA 109 EUR
APOSPC1211-1G APOSPC1211-25G APOSPC1211-5G
Benzyl-2-chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylate
Benzyl-2-chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylate
Formula: C₁₃H₈ClF₃N₂O₂
Pto. de fusión: 45…47 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00068148
Núm. CAS: 175137-29-8