3-Fluoropiridina-2-carbonitrilo 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 3-Fluoro-2-pyridinecarbonitrile, 2-Cyano-3-fluoropyridine, 3-Fluoropicolinonitrile
PC1215-5G PC1215-25G PC1215-100G
APOSPC1215-5GEA 23.2 EUR
APOSPC1215-5G APOSPC1215-25G APOSPC1215-100G
3-Fluoropiridina-2-carbonitrilo 97%
3-Fluoropiridina-2-carbonitrilo
Formula: C₆H₃FN₂
MW: 122,1 g/mol
Pto. Ebullición: 120…125 °C/17mmHg
Pto. de fusión: 27…32 °C
Pto. de inflamación: >100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06797501
Núm. CAS: 97509-75-6
UN: 3439
ADR: 6.1,III