4-(Trifluoromethyl)salicylic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
PC1216-100G PC1216-500G
APOSPC1216-100GEA 106 EUR
APOSPC1216-100G APOSPC1216-500G
4-(Trifluoromethyl)salicylic acid 98%
4-(Trifluoromethyl)salicylic acid
Formula: C₈H₅F₃O₃
MW: 206,1187 g/mol
Pto. de fusión: 178…179 °C
Pto. de inflamación: >100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01529657
Núm. CAS: 328-90-5