1H,1H-Perfluoro-3,7-dimethyl-1-octanol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC1218-1G PC1218-25G PC1218-5G
APOSPC1218-1GEA 73 EUR
APOSPC1218-1G APOSPC1218-25G APOSPC1218-5G
1H,1H-Perfluoro-3,7-dimethyl-1-octanol 97%
1H,1H-Perfluoro-3,7-dimethyl-1-octanol
  • Liquid at room temperature
Formula: C₁₀H₃F₁₉O
Pto. Ebullición: 90 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01320739
Núm. CAS: 232587-50-7