2,2-Bis(3-amino-4-methylphenyl)hexafluoropropane 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5,5'-(Hexafluoroisopropylidene)di-o-toluidine
PC1224H-50G PC1224H-5G
APOSPC1224H-50GEA 638 EUR
APOSPC1224H-50G APOSPC1224H-5G
2,2-Bis(3-amino-4-methylphenyl)hexafluoropropane 99%
2,2-Bis(3-amino-4-methylphenyl)hexafluoropropane
Formula: C₁₇H₁₆F₆N₂
MW: 362,32 g/mol
Pto. de fusión: 105…106 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00039148
Núm. CAS: 116325-74-7