2,2-Bis[4-(4-aminophenoxy)phenyl]hexafluoropropane 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC1225-25G PC1225-5G
APOSPC1225-25GEA 0 EUR
APOSPC1225-25G APOSPC1225-5G
2,2-Bis[4-(4-aminophenoxy)phenyl]hexafluoropropane 98%
2,2-Bis[4-(4-aminophenoxy)phenyl]hexafluoropropane
Formula: C₂₇H₂₀F₆N₂O₂
Pto. de fusión: 159…163 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00015723
Núm. CAS: 69563-88-8