4,4'-(Hexafluoroisopropylidene)dianiline 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC1225G-1G PC1225G-5G PC1225G-25G
APOSPC1225G-1GEA 21.9 EUR
APOSPC1225G-1G APOSPC1225G-5G APOSPC1225G-25G
4,4'-(Hexafluoroisopropylidene)dianiline 98%
4,4'-(Hexafluoroisopropylidene)dianiline
Formula: C₁₅H₁₂F₆N₂
Pto. de fusión: 195…202 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00039146
Núm. CAS: 1095-78-9