1,4-Bis(tert-butoxy)tetrafluorobenzene, grado técnico
Proveedor: Apollo Scientific
PC1225M-5G PC1225M-25G
APOSPC1225M-5GEA 91.9 EUR
APOSPC1225M-5G APOSPC1225M-25G
1,4-Bis(tert-butoxy)tetrafluorobenzene, grado técnico
1,4-Bis(tert-butoxy)tetrafluorobenzene
Formula: C₁₄H₁₈F₄O₂
Pto. de fusión: 55…56 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00069107
Núm. CAS: 121088-09-3