2,2-Bis(4-carboxyphenyl)hexafluoropropane 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC1226-5G PC1226-100G
APOSPC1226-5GEA 0 EUR
APOSPC1226-5G APOSPC1226-100G
2,2-Bis(4-carboxyphenyl)hexafluoropropane 98%
2,2-Bis(4-carboxyphenyl)hexafluoropropane
Formula: C₁₇H₁₀F₆O₄
Pto. de fusión: 272…275 °C
Densidad: 1,504 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00040931
Núm. CAS: 1171-47-7