Bis(4-fluorophenyl)ether 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4,4'-Oxybis(fluorobenzene), 4,4'-Difluorodiphenyl Ether
PC1227J-1G PC1227J-5G
APOSPC1227J-1GEA 21.9 EUR
APOSPC1227J-1G APOSPC1227J-5G
Bis(4-fluorophenyl)ether 97%
Bis(4-fluorophenyl)ether
Formula: C₁₂H₈F₂O
MW: 206,19 g/mol
Pto. Ebullición: 232…240 °C/743mmHg
Densidad: 1,23 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013552
Núm. CAS: 330-93-8
EINECS: 206-358-6