1,3-Bis(2-hydroxyhexafluoroisopropyl)benzene 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2,2'-(Benzene-1,3-diyl)bis(1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol)
PC1228B-5G PC1228B-25G
APOSPC1228B-5GEA 98.6 EUR
APOSPC1228B-5G APOSPC1228B-25G
1,3-Bis(2-hydroxyhexafluoroisopropyl)benzene 97%
1,3-Bis(2-hydroxyhexafluoroisopropyl)benzene
Formula: C₁₂H₆F₁₂O₂
MW: 410,16 g/mol
Pto. Ebullición: 209 °C
Densidad: 1,659 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 97 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042090
Núm. CAS: 802-93-7