1,4-Bis(2-hydroxyhexafluoroisopropyl)benzene 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2,2'-(Benzene-1,4-diyl)bis(1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol)
PC1228C-25G PC1228C-5G
APOSPC1228C-25GEA 174 EUR
APOSPC1228C-25G APOSPC1228C-5G
1,4-Bis(2-hydroxyhexafluoroisopropyl)benzene 97%
1,4-Bis(2-hydroxyhexafluoroisopropyl)benzene
Formula: C₁₂H₆F₁₂O₂
MW: 410,16 g/mol
Pto. Ebullición: 99 °C/20mmHg
Pto. de fusión: 87 °C
Densidad: 1,659 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 108 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042091
Núm. CAS: 1992-15-0
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III