4,4'-[2,2,2-Trifluoro-1-(trifluorometil)etiliden]difenol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 4,4′-(Hexafluoroisopropylidene)diphenol, 2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)hexafluoropropane, 4,4'-(Perfluoropropane-2,2-diyl)diphenol
PC1229-100G PC1229-250G PC1229-1KG
APOSPC1229-100GEA 37.7 EUR
APOSPC1229-100G APOSPC1229-250G APOSPC1229-1KG
4,4'-[2,2,2-Trifluoro-1-(trifluorometil)etiliden]difenol 98%
4,4'-[2,2,2-Trifluoro-1-(trifluorometil)etiliden]difenol
Formula: C₁₅H₁₀F₆O₂
MW: 336,24 g/mol
Pto. Ebullición: 350…400 °C
Pto. de fusión: 160…163 °C
Densidad: 1,53 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000439
Núm. CAS: 1478-61-1
EINECS: 216-036-7
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III