Bismuto (V) fluoruro 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC1230E-10G PC1230E-25G PC1230E-5G
APOSPC1230E-10GEA 400 EUR
APOSPC1230E-10G APOSPC1230E-25G APOSPC1230E-5G
Bismuto (V) fluoruro 95%
Bismuto (V) fluoruro
Formula: BiF₅
Pto. de fusión: 550 °C (subl.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00015967
Núm. CAS: 7787-62-4