Bismuto (III) fluoruro 99,5%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC1230G-5G PC1230G-1G
APOSPC1230G-5GEA 0 EUR
APOSPC1230G-5G APOSPC1230G-1G
Bismuto (III) fluoruro 99,5%
Bismuto (III) fluoruro
Formula: BiF₃
MW: 265.98 g/mol
Pto. Ebullición: 230
Pto. de fusión: 727 °C
Densidad: 5.32 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010893
Núm. CAS: 7787-61-3
UN: 3260
ADR: 8 II
Índice Merck: 12,01305