Bis(pentafluorophenyl)dimethylsilane 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC1234-1G PC1234-5G PC1234-25G
APOSPC1234-1GEA 58 EUR
APOSPC1234-1G APOSPC1234-5G APOSPC1234-25G
Bis(pentafluorophenyl)dimethylsilane 97%
Bis(pentafluorophenyl)dimethylsilane
Formula: C₁₄H₆F₁₀Si
Pto. Ebullición: 92…94 °C/1mmHg
Pto. de fusión: 30…32 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042066
Núm. CAS: 10536-62-6