trans-1,2-Bis(perfluoro-n-butyl)ethylene 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (5E)-5H,6H-Octadecafluorodec-5-ene
PC1237-5G
APOSPC1237-5GEA 271 EUR
APOSPC1237-5G
trans-1,2-Bis(perfluoro-n-butyl)ethylene 99%
trans-1,2-Bis(perfluoro-n-butyl)ethylene
Formula: C₁₀H₂F₁₈
MW: 464,1 g/mol
Pto. Ebullición: 64 °C/56mmHg
Densidad: 1,675 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00055550
Núm. CAS: 84551-43-9