6-Fluoro-1H-indole-2-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC1239-1G PC1239-5G
APOSPC1239-1GEA 21.9 EUR
APOSPC1239-1G APOSPC1239-5G
6-Fluoro-1H-indole-2-carboxylic acid
6-Fluoro-1H-indole-2-carboxylic acid
Formula: C₉H₆FNO₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01863162
Núm. CAS: 3093-97-8