2-Fluoropiridin-5-ol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Fluoro-5-pyridinol, 6-Fluoropyridin-3-ol
PC1240-25G PC1240-100G
APOSPC1240-25GEA 91.5 EUR
APOSPC1240-25G APOSPC1240-100G
2-Fluoropiridin-5-ol 98%
2-Fluoropiridin-5-ol
Formula: C₅H₄FNO
MW: 113.09 g/mol
Pto. de fusión: 145…148 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01075040
Núm. CAS: 55758-32-2