Bis(perfluoroisopropyl)ketone 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC1242-1G PC1242-250MG
APOSPC1242-1GEA 174 EUR
APOSPC1242-1G APOSPC1242-250MG
Bis(perfluoroisopropyl)ketone 97%
Bis(perfluoroisopropyl)ketone
Formula: C₇F₁₄O
Pto. Ebullición: 72…73 °C
Densidad: 1,661 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042087
Núm. CAS: 813-44-5