Gallium(III) trifluoromethanesulphonate
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC1246-10G PC1246-25G PC1246-5G
APOSPC1246-10GEA 139 EUR
APOSPC1246-10G APOSPC1246-25G APOSPC1246-5G
Gallium(III) trifluoromethanesulphonate
Gallium(III) trifluoromethanesulphonate
Formula: C₃F₉GaO₉S₃
Densidad: 1,7 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02093898
Núm. CAS: 74974-60-0
UN: 3260
ADR: 8,III