2,2-Difluoropropanol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC1247-1G PC1247-5G
APOSPC1247-1GEA 23.2 EUR
APOSPC1247-1G APOSPC1247-5G
2,2-Difluoropropanol
2,2-Difluoropropanol
Formula: C₃H₆F₂O
Pto. Ebullición: 97…99 °C
Densidad: 1,1642 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 31,1 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07782150
Núm. CAS: 33420-52-9
UN: 1987
ADR: 3,III