Bis(2,2,2-trifluoroethyl)amine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC1253-1G PC1253-5G PC1253-25G
APOSPC1253-1GEA 63.8 EUR
APOSPC1253-1G APOSPC1253-5G APOSPC1253-25G
Bis(2,2,2-trifluoroethyl)amine 95%
Bis(2,2,2-trifluoroethyl)amine
Formula: C₄H₅F₆N
MW: 181,08 g/mol
Pto. Ebullición: 70…71 °C
Densidad: >1,1 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042094
Núm. CAS: 407-01-2
EINECS: 206-978-7
UN: 2924
ADR: 3+8,III