3,3,3-Trifluoro-2-hydroxy-2-(trifluoromethyl)propionic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
2-Hydroxy-2,2-bis(trifluoromethyl)acetic Acid
PC1253T-5G
PC1253T-25G
APOSPC1253T-5GEA
665
EUR
APOSPC1253T-5G
APOSPC1253T-25G
3,3,3-Trifluoro-2-hydroxy-2-(trifluoromethyl)propionic acid 95%
3,3,3-Trifluoro-2-hydroxy-2-(trifluoromethyl)propionic acid
Formula:
C₄H₂F₆O₃ MW: 212.05 g/mol Pto. Ebullición: 153…156 °C Pto. de fusión: 77…84 °C Densidad: 1.183 g/cm³ (25 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00190631 Núm. CAS: 662-22-6 UN: 3261 ADR: 8 III |