1,1,1-Trifluoro-2-(trifluoromethyl)-4-penten-2-ol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
PC1259-25G
PC1259-5G
APOSPC1259-25GEA
321
EUR
APOSPC1259-25G
APOSPC1259-5G
1,1,1-Trifluoro-2-(trifluoromethyl)-4-penten-2-ol 98%
1,1,1-Trifluoro-2-(trifluoromethyl)-4-penten-2-ol
Formula:
C₆H₆F₆O Pto. Ebullición: 42,8 °C/68mmHg Densidad: 1,336 g/cm³ (25 °C) Pto. de inflamación: 52 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD03092986 Núm. CAS: 646-97-9 EINECS: 613-651-6 UN: 2924 ADR: 3+8,III |