2,2,2-Trifluoro-N-(trimetilsilil)acetimidato de trimetilsililo 99+%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: BSTFA
PC1260-100G PC1260-250G PC1260-25G
APOSPC1260-100GEA 43.5 EUR
APOSPC1260-100G APOSPC1260-250G APOSPC1260-25G
2,2,2-Trifluoro-N-(trimetilsilil)acetimidato de trimetilsililo 99+%
2,2,2-Trifluoro-N-(trimetilsilil)acetimidato de trimetilsililo
Formula: C₈H₁₈F₃NOSi₂
Pto. Ebullición: 45…50 °C/14mmHg
Pto. de fusión: –10 °C
Densidad: 0,969 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 24 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008269
Núm. CAS: 25561-30-2
UN: 2924
ADR: 3+8,III