Bis(4-chlorooctafluorobutyl)ether 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC1261-25G PC1261-5G
APOSPC1261-25GEA 670 EUR
APOSPC1261-25G APOSPC1261-5G
Bis(4-chlorooctafluorobutyl)ether 97%
Bis(4-chlorooctafluorobutyl)ether
Formula: C₈Cl₂F₁₆O
MW: 486,97 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03094104
Núm. CAS: 149697-40-5