2-Bromo-3,3,4,4,4-pentafluoro-1-butene 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC1265-1G PC1265-5G
APOSPC1265-1GEA 120 EUR
APOSPC1265-1G APOSPC1265-5G
2-Bromo-3,3,4,4,4-pentafluoro-1-butene 98%
2-Bromo-3,3,4,4,4-pentafluoro-1-butene
Formula: C₄H₂BrF₅
MW: 224,96 g/mol
Pto. Ebullición: 56…58 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03094107
Núm. CAS: 68318-95-6