n-Butyl 2,2,2-trifluoroethylacetaldehyde acetal 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Acetaldehyde butyl 2,2,2-trifluoroethyl acetal
PC1267-100G PC1267-25G
APOSPC1267-100GEA 911 EUR
APOSPC1267-100G APOSPC1267-25G
n-Butyl 2,2,2-trifluoroethylacetaldehyde acetal 95%
n-Butyl 2,2,2-trifluoroethylacetaldehyde acetal
Formula: C₈H₁₅F₃O₂
Pto. Ebullición: 143,2…143.3 °C/751mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03094109
Núm. CAS: 2925-42-0