3-Chloro-2-iodo-1,1,1-trifluoropropane 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC1268-25G PC1268-5G
APOSPC1268-25GEA 430 EUR
APOSPC1268-25G APOSPC1268-5G
3-Chloro-2-iodo-1,1,1-trifluoropropane 97%
3-Chloro-2-iodo-1,1,1-trifluoropropane
Formula: C₃H₃ClF₃I
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01862016
Núm. CAS: 113402-77-0