3,4-Dibromo-1,1,1,2,2-pentafluorobutano 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC1269-1G PC1269-5G
APOSPC1269-1GEA 105 EUR
APOSPC1269-1G APOSPC1269-5G
3,4-Dibromo-1,1,1,2,2-pentafluorobutano 97%
3,4-Dibromo-1,1,1,2,2-pentafluorobutano
Formula: C₄H₃Br₂F₅
Pto. de fusión: 123 °C
Densidad: 1,994 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03094110
Núm. CAS: 378-69-8