1,8-Diclorohexadecafluorooctano 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1,8-Dicloroperfluorooctano
PC1274-5G
APOSPC1274-5GEA 81.2 EUR
APOSPC1274-5G
1,8-Diclorohexadecafluorooctano 99%
1,8-Diclorohexadecafluorooctano
Formula: C₈Cl₂F₁₆
MW: 470,97 g/mol
Pto. Ebullición: 115 °C/200mmHg
Densidad: 1,8 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00155747
Núm. CAS: 647-25-6