1-Cloro-2-fluoro-4-nitrobenceno
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC1278-5G PC1278-25G
APOSPC1278-5GEA 21.9 EUR
APOSPC1278-5G APOSPC1278-25G
1-Cloro-2-fluoro-4-nitrobenceno
1-Cloro-2-fluoro-4-nitrobenceno
Formula: C₆H₃ClFNO₂
Pto. Ebullición: 114…116 °C/24mmHg
Pto. de fusión: 63…64 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00215833
Núm. CAS: 350-31-2