2-(2-Hydroxy-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropyl)-1-naphthol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC1282-1G PC1282-25G PC1282-5G
APOSPC1282-1GEA 199 EUR
APOSPC1282-1G APOSPC1282-25G APOSPC1282-5G
2-(2-Hydroxy-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropyl)-1-naphthol 97%
2-(2-Hydroxy-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropyl)-1-naphthol
Formula: C₁₃H₈F₆O₂
Pto. de fusión: 119…120 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06247736
Núm. CAS: 2092-87-7