Methyl-2,2-difluoro-3-oxopentanoate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC1285-25G PC1285-5G
APOSPC1285-25GEA 0 EUR
APOSPC1285-25G APOSPC1285-5G
Methyl-2,2-difluoro-3-oxopentanoate
Methyl-2,2-difluoro-3-oxopentanoate
Formula: C₆H₈F₂O₃
MW: 166,13 g/mol
Pto. Ebullición: 50 °C/7mmHg
Densidad: 1,1 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 65 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00792443
Núm. CAS: 196202-01-4