2H-Nonafluorobutane 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC1286-100G PC1286-25G
APOSPC1286-100GEA 763 EUR
APOSPC1286-100G APOSPC1286-25G
2H-Nonafluorobutane 97%
2H-Nonafluorobutane
Formula: C₄HF₉
Pto. Ebullición: 15 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03094114
Núm. CAS: 680-17-1
UN: 3163
ADR: 2.2,