3,3,4,4,4-Pentafluorobutan-2-one 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC1288-1G PC1288-5G PC1288-25G
APOSPC1288-1GEA 195 EUR
APOSPC1288-1G APOSPC1288-5G APOSPC1288-25G
3,3,4,4,4-Pentafluorobutan-2-one 97%
3,3,4,4,4-Pentafluorobutan-2-one
  • Solubility in water 7.2%.
  • Surface tension 14.2 dynes/cm.
Formula: C₄H₃F₅O
Pto. Ebullición: 42 °C
Densidad: 1,284 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03094116
Núm. CAS: 374-41-4