Potassium-2,2,3,3-tetrafluoropropionate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC1299-100MG PC1299-1G PC1299-250MG
APOSPC1299-100MGEA 168 EUR
APOSPC1299-100MG APOSPC1299-1G APOSPC1299-250MG
Potassium-2,2,3,3-tetrafluoropropionate 97%
Potassium-2,2,3,3-tetrafluoropropionate
Formula: C₃HF₄KO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03094125
Núm. CAS: 71592-16-0