4,4,4-Trifluorobutyronitrile 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC1301-1G PC1301-5G
APOSPC1301-1GEA 97.8 EUR
APOSPC1301-1G APOSPC1301-5G
4,4,4-Trifluorobutyronitrile 97%
4,4,4-Trifluorobutyronitrile
Formula: C₄H₄F₃N
Pto. Ebullición: 139…140 °C
Densidad: 1,21 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD02183570
Núm. CAS: 690-95-9
UN: 3273
ADR: 3+6.1,II