2,2,2-Trifluoroethyl nonafluorobutanesulphonate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2,2,2-Trifluoroethyl 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate, 2,2,2-Trifluoroethyl Perfluorobutanesulphonate, Nonafluorobutanesulphonic acid 2,2,2-Trifluoroethyl Ester, Perfluorobutanesulphonic acid 2,2,2-Trifluoroethyl Ester
PC1302-100G PC1302-25G
APOSPC1302-100GEA 1080 EUR
APOSPC1302-100G APOSPC1302-25G
2,2,2-Trifluoroethyl nonafluorobutanesulphonate 97%
2,2,2-Trifluoroethyl nonafluorobutanesulphonate
Formula: C₆H₂F₁₂O₃S
MW: 382.12 g/mol
Pto. Ebullición: 143…144 °C
Densidad: 1.636 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 71 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03093638
Núm. CAS: 79963-95-4
UN: 3265
ADR: 8 II