2-(Trifluoromethyl)benzal chloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
PC1303-5G
PC1303-25G
APOSPC1303-5GEA
73
EUR
APOSPC1303-5G
APOSPC1303-25G
2-(Trifluoromethyl)benzal chloride 97%
2-(Trifluoromethyl)benzal chloride
Formula:
C₈H₅Cl₂F₃ Pto. Ebullición: 71 °C/11mmHg Pto. de fusión: –34,4 °C Densidad: 1,43 g/cm³ (25 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00077613 Núm. CAS: 707-72-2 UN: 1760 ADR: 8,III |