3-(2-Fluorophenoxy)propionic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-(2-Fluorophenoxy)propionic Acid
PC1317-1G PC1317-250MG PC1317-5G
APOSPC1317-1GEA 205 EUR
APOSPC1317-1G APOSPC1317-250MG APOSPC1317-5G
3-(2-Fluorophenoxy)propionic acid
3-(2-Fluorophenoxy)propionic acid
Formula: C₉H₉FO₃
MW: 184.1600 g/mol
Pto. de fusión: 84…86 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01569309
Núm. CAS: 2967-72-8