3'-Cloro-4'-fluoroacetanilida 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: N-(3-Chloro-4-fluorophenyl)acetamide
PC1318-100G
APOSPC1318-100GEA 72.5 EUR
APOSPC1318-100G
3'-Cloro-4'-fluoroacetanilida 98%
3'-Cloro-4'-fluoroacetanilida
Formula: C₈H₇ClFNO
MW: 187,6 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00018095
Núm. CAS: 877-90-7