2,2,3,3-Tetrafluorociclobutanol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC1328-1G PC1328-5G
APOSPC1328-1GEA 264 EUR
APOSPC1328-1G APOSPC1328-5G
2,2,3,3-Tetrafluorociclobutanol
2,2,3,3-Tetrafluorociclobutanol
Formula: C₄H₄F₄O
MW: 144,07 g/mol
Pto. Ebullición: 152…157 °C
Densidad: 1,414 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 44 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00190085
Núm. CAS: 374-32-3
UN: 1987
ADR: 3,III