2-Bromo-α-α-α-trifluorotolueno 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Bromobenzotrifluoruro
PC1330-100G
APOSPC1330-100GEA 72.5 EUR
APOSPC1330-100G
2-Bromo-α-α-α-trifluorotolueno 99%
2-Bromo-α-α-α-trifluorotolueno
Formula: C₇H₄BrF₃
MW: 225,01 g/mol
Pto. Ebullición: 167…168 °C
Densidad: 1,652 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 52 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000373
Núm. CAS: 392-83-6
EINECS: 206-879-9
UN: 1993
ADR: 3,III