3-Cloro-1-fluoro-4-nitrobenceno
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Chloro-4-fluoro-1-nitrobenzene, 2-Chloro-4-fluoronitrobenzene
PC1336-1G PC1336-25G PC1336-5G
APOSPC1336-1GEA 21.9 EUR
APOSPC1336-1G APOSPC1336-25G APOSPC1336-5G
3-Cloro-1-fluoro-4-nitrobenceno
3-Cloro-1-fluoro-4-nitrobenceno
Formula: C₆H₃ClFNO₂
MW: 175,55 g/mol
Pto. de fusión: 33…37 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03412200
Núm. CAS: 2106-50-5
EINECS: 218-286-2